missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDX46 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18776701 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18776701 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18776701

Marca: Novus Biologicals NB10057489AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DDX46 Polyclonal antibody specifically detects DDX46 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDX46
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 46, DEAD box protein 46, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ25329, KIAA0801probable ATP-dependent RNA helicase DDX46, MGC9936, Prp5, PRP5 homolog, Prp5-like DEAD-box protein, PRPF5, RNA helicase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 300 and 350 of human DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 46 using the numbering given in entry NP_055644.2 (GeneID 9879).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9879
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.