missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDX3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200061087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18654752 0.02 mL 0.02 ml
18690552 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18654752 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2928500.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DDX3 Polyclonal antibody specifically detects DDX3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDX3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen DBXCAP-Rf, DDX14, DDX3DEAD/H box-3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, X-linked, DEAD box protein 3, X-chromosomal, DEAD box, X isoform, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 3, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, helicase like protein 2, Helicase-like protein 2, HLP2ATP-dependent RNA helicase DDX3X
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human DDX3Y (NP_001116137.1). MSHVVVKNDPELDQQLANLDLNSEKQSGGASTASKGRYIPPHLRNREASKGFHDKDSSGWSCSKDKDAYSSFGSRDSRGKPGYFSERGSGSRGRFDDRGRSDYDGIGNRERPGFGRFERSGHSRWCDKSVEDDWSKPLPPSERLEQELFSGGNTGINFEKYDDIPVEATGSNCPPHIENFSDIDMGEIIMGNIELTRYTRPTPVQKHAIP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1654
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.