Learn More
DDX3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18654752 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18654752 0.02 mL 0.02 ml
18690552 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18654752
Marca: Novus Biologicals NBP2928500.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
DDX3 Polyclonal antibody specifically detects DDX3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DDX3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen DBXCAP-Rf, DDX14, DDX3DEAD/H box-3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, X-linked, DEAD box protein 3, X-chromosomal, DEAD box, X isoform, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 3, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, helicase like protein 2, Helicase-like protein 2, HLP2ATP-dependent RNA helicase DDX3X
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human DDX3Y (NP_001116137.1). MSHVVVKNDPELDQQLANLDLNSEKQSGGASTASKGRYIPPHLRNREASKGFHDKDSSGWSCSKDKDAYSSFGSRDSRGKPGYFSERGSGSRGRFDDRGRSDYDGIGNRERPGFGRFERSGHSRWCDKSVEDDWSKPLPPSERLEQELFSGGNTGINFEKYDDIPVEATGSNCPPHIENFSDIDMGEIIMGNIELTRYTRPTPVQKHAIP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1654
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG