Learn More
DDX10 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Código de producto. 18763010 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18763010 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18763010
Marca: Novus Biologicals NB1001576C
Rabbit Polyclonal Antibody
DDX10 Polyclonal antibody specifically detects DDX10 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DDX10
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DDX10-NUP98 fusion protein type 2, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 10, DEAD box protein 10, DEAD box-10, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 10 (RNA helicase), EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, HRH-J8, probable ATP-dependent RNA helicase DDX10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 500 and 550 of human DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) Box Polypeptide 10 using the numbering given in entry NP_004389.2 (GeneID 1662).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1662
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG