Learn More
DDT Antibody (OTI1H3), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18429294 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; DyLight 594
Código de producto.
18429294 0.1 mL; DyLight 594
1 options
Código de producto. 18429294 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270562DL594
Mouse Monoclonal Antibody
DDT Monoclonal antibody specifically detects DDT in Human, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DDT
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H3
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen D-dopachrome decarboxylase, D-dopachrome tautomeraseDDCT, EC 4.1.1.84, Phenylpyruvate tautomerase II
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human DDT (NP_001346) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1652
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1