missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDR2 Antibody (290804), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18685513 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18685513 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18685513 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB25381H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DDR2 Monoclonal antibody specifically detects DDR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDR2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 290804
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-reported
Formulación PBS
Alias de gen CD167 antigen-like family member B, CD167b antigen, Discoidin domain receptor 2, discoidin domain receptor family, member 2, discoidin domain receptor tyrosine kinase 2, discoidin domain-containing receptor 2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hydroxyaryl-protein kinase, migration-inducing gene 16 protein, neurotrophic tyrosine kinase receptor related 3, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 3, NTRKR3cell migration-inducing protein 20, Receptor protein-tyrosine kinase TKT, TKTMIG20a, TYRO10, Tyrosine-protein kinase TYRO10, tyrosylprotein kinase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DDR2, Gln24-Arg399, Accession # Q16832
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, CD Markers, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4921
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.