missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DCP2 Antibody (PCRP-DCP2-1D6), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18530797 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18530797 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18530797

Marca: Novus Biologicals NBP314037MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DCP2 Monoclonal antibody specifically detects DCP2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DCP2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-DCP2-1D6
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DCP2 decapping enzyme homolog (S. cerevisiae), EC 3.-, FLJ33245, hDpc, mRNA-decapping enzyme 2, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 20, Nudix motif 20, NUDT20Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human DCP2protein (Uniprot: Q8IU60)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 167227
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.