Learn More
DCLK1 Antibody (S05-8D6), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200071951 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18663785 100 μg 100 microlitros
18606524 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18663785
Marca: Novus Biologicals NBP319952100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
DCLK1 Monoclonal antibody specifically detects DCLK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DCLK1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S05-8D6
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen DCAMKL1CLICK1, DCDC3ACL1, DCLK, doublecortin and CaM kinase-like 1, Doublecortin domain-containing protein 3A, doublecortin-like kinase 1Doublecortin-like and CAM kinase-like 1, EC 2.7.11, KIAA0369EC 2.7.11.1, serine/threonine-protein kinase DCLK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human DCLK1 (Uniprot # O15075)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9201
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG