missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
DCK Polyclonal antibody specifically detects DCK in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 550 |
| Inmunógeno | The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 210 to 260 of human Deoxycytidine Kinase using the numbering given in entry NP_000779.1 (GeneID 1633). |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Disciplina de investigación | Proteases & Other Enzymes |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human, Mouse |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?