Learn More
DC-SIGN/CD209 Antibody (MMD3R), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18613174 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18613174 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18613174
Marca: Novus Biologicals FAB83451RH
Mouse Monoclonal Antibody
DC-SIGN/CD209 Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN/CD209 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DC-SIGN/CD209
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon MMD3R
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified mouse DC-SIGN/CD209 extracellular domain, Accession # FJ168685
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30835
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2c