missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DC-SIGN/CD209 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200071057 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18703234 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18703234 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1772840.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DC-SIGN/CD209 Polyclonal specifically detects DC-SIGN/CD209 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DC-SIGN/CD209
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9NNX6
Alias de gen CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1
Símbolos de los genes CD209
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 21 amino acids near the center of human DC-DIGN. The immunogen is located within the last 50 amino acids of DC-SIGN. Amino Acid Squence: CSRDEEQFLSPAPATPNPPPA
Peso molecular del antígeno 47 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30835
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.