Learn More
Abnova™ DBNL Recombinant Protein
Código de producto. 16138932
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16138932
Marca: Abnova™ H00028988P02.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH11677
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 28988
Peso molecular 73.04
Nombre DBNL (Human) Recombinant Protein (P02)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MAANLSRNGPALQEAYVRVVTEKSPTDWALFTYEGNSNDIRVAGTGEGGLEEMVEELNSGKVMYAFCRVKDPNSGLPKFVLINWTGEGVNDVRKGACASHVSTMASFLKGAHVTINARAEEDVEPECIMEKVAKASGANYSFHKESGRFQDVGPQAPVGSVYQKTNAVSEIKRVGKDSFWAKAEKEEENRRLEEKRRAEEAQRQLEQERRERELREAARREQRYQEQGGEASPQSRTWEQQQEVVSRNRNEQESAVHPREIFKQKERAMSTTSISSPQPGKLRSPFLQKQLTQPETHFGREPAAAISRPRADLPAEEPAPSTPPCLVQAEEEAVYEEPPEQETFYEQPPLVQQQGAGSEHIDHHIQGQGLSGQGLCARALYDYQAADDTEISFDPENLITGIEVIDEGWWRGYGPDGHFGMFPANYVELIE
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen ABP1/HIP-55/SH3P7
Nombre común DBNL
Símbolo de gen DBNL
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution