Learn More
Abnova™ DBN1 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MAGVSFSGHRLELLAAYEEVIREESAADWALYTYEDGSDDLKLAASGEGGLQELSGHFENQKVMYGFCSVKDSQAALPKYVLINWVGEDVPDARKCACASHVAKVAEFFQGVDVIVNASSVEDIDAGAIGQRLSNGLARLSSPVLHRLRLREDENAEPVGTTYQKTDAAVEMKRINREQFWEQAKKEEELRKEEERKKALDERLRFEQERMEQERQEQEERERRYREREQQIEEHRRKQQTLEAEEAKRRLKEQSIFGDHRDEEEETHMKKSESEVEEAAAIIAQRPDNPREFFKQQERVASASAGSCDVPSPFNHRPGSHLDSHRRMAPTPIPTRSPSDSSTASTPVAEQIERALDEVTSSQPPPLPPPPPPAQETQEPSPILDSEETRAAAPQAWAGPMEEPPQAQAPPRGPGSPAEDLMFMESAEQAVLAAPVEPATADATEVHDAADTIETDTATADTTVANNVPPAATSLIDLWPGNGEGASTLQGEPRAPTPPSGTEVTLAEVPLLDEVAPEPLLPAGEGCATLLNFDELPEPPATFCDPEEVEGEPLAAPQTPTLPSALEELEQEQEPEPHLLTNGETTQKEGTQASEGYFSQSQEEEFAQSEELCAKAPPPVFYNKPPEIDITCWDADPVPEEEEGFEGGD
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH00283 |
| ID de gen (Entrez) | 1627 |
| Nombre | drebrin 1 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | D0S117E, DKFZp434D064 |
| Símbolo de gen | DBN1 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |