Learn More
Thermo Scientific™ Data Output Accessories for Environmental Chambers and Incubators
Integrate Thermo Scientific™ Data Output Accessories for your environmental chamber or incubator to increase functionality and compatibility.
Marca: Thermo Scientific™ 201147
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Integrate Thermo Scientific™ Data Output Accessories for your environmental chamber or incubator to increase functionality and compatibility.
Especificaciones
Lápiz doble, 6 pulg. Registradores gráficos de 7 días; 0° a 60°C (32° a 140°F) | |
LED | |
Accesorio, registradores de gráficos y papel |
Cámara ambiental (3948 y 3907) | |
De 0 °C a 60 °C | |
Instalado por el cliente |