Learn More
DAPK3/ZIPK Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065274 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18620096 100 μg 100 microlitros
18681196 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18620096
Marca: Novus Biologicals NBP298766100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
DAPK3/ZIPK Polyclonal antibody specifically detects DAPK3/ZIPK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DAPK3/ZIPK
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen DAP kinase 3, DAP-like kinase, death-associated protein kinase 3, dlk, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, ZIP, ZIP kinase isoform, ZIPKFLJ36473, ZIP-kinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human DAPK3/ZIPK.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1613
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG