missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dapagliflozin, MedChemExpress

Código de producto. 16444986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16444986 100 mg 100 miligramos
16496687 5 mg 5 miligramos
16463978 10 mg 10 miligramos
16410337 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16444986

Marca: Medchem Express HY10450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dapagliflozin (BMS-512148), a new type of drug used to treat diabetes mellitus (DM), is a competitive sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, which results in excretion of glucose into the urine. Dapagliflozin induces HIF1 expression and attenuates renal IR injury.

Dapagliflozin (BMS-512148), a new type of drug used to treat diabetes mellitus (DM), is a competitive sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, which results in excretion of glucose into the urine.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dapagliflozin
CAS 461432-26-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25ClO6
Cantidad 100 mg
Sinónimo BMS-512148
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (244.58 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (122.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C(OCC)C=C3)=C(Cl)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 408.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.87
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.