missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DAP3 Monoclonal Antibody (OTI6E11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
| Antígeno | DAP3 |
|---|---|
| Clon | OTI6E11 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17551643
|
Origene Technologies
TA802866S |
30 μL |
en la oferta
30 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17531643
|
Origene Technologies
TA802866 |
100 μL |
en la oferta
100 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
DAP3 Monoclonal antibody specifically detects DAP3 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| DAP3 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI6E11 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto