missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DAP3 Antibody (OTI1B12), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18138553 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18138553 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18138553

Marca: Novus Biologicals NBP271338IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DAP3 Monoclonal specifically detects DAP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DAP3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B12
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen bMRP-10, DAP-3Death-associated protein 3, death associated protein 3, DKFZp686G12159,28S ribosomal protein S29, mitochondrial, FLJ12817, MGC126058, MGC126059, mitochondrial 28S ribosomal protein S29, MRP-S29Ionizing radiation resistance conferring protein, MRPS29S29mt
Símbolos de los genes DAP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 161-398 of human DAP3 (NP_387506) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7818.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.