missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
DAP10/HCST Monoclonal antibody specifically detects DAP10/HCST in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DAP10/HCST |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 982107 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | DAP10PIK3AP, DKFZP586C1522, hematopoietic cell signal transducer, KAP10DNAX-activation protein 10, kinase assoc pro of ∽10kDa, kinase assoc protein, Membrane protein DAP10, phosphoinositide-3-kinase adaptor protein, Transmembrane adapter protein KAP10 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?