missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DAP10/HCST Antibody (982107), Unconjugated, Novus Biologicals™

Código de producto. 18612894 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18612894 25 μg 25 microgramos
18632345 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18612894 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB97862SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DAP10/HCST Monoclonal antibody specifically detects DAP10/HCST in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DAP10/HCST
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 982107
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Formulación PBS
Alias de gen DAP10PIK3AP, DKFZP586C1522, hematopoietic cell signal transducer, KAP10DNAX-activation protein 10, kinase assoc pro of ∽10kDa, kinase assoc protein, Membrane protein DAP10, phosphoinositide-3-kinase adaptor protein, Transmembrane adapter protein KAP10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide containing human DAP10/HCST
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10870
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.