Descripción
DAGLA Polyclonal specifically detects DAGLA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DAGLA |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9Y4D2 |
| Alias de gen | C11orf11, DAGL(ALPHA), DAGLALPHA, DGL-alpha, diacylglycerol lipase, alpha, EC 3.1.1.-, KIAA0659, Neural stem cell-derived dendrite regulator, NSDDRchromosome 11 open reading frame 11, sn1-specific diacylglycerol lipase alpha |
| Símbolos de los genes | DAGLA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only