missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Dact1 Monoclonal antibody specifically detects Dact1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Dact1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI10F12 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:2000 |
| Formulación | Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) |
| Alias de gen | DAPPER, dapper, antagonist of beta-catenin, homolog 1 (Xenopus laevis), DAPPER1dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin (xenopus), DPR1dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin, FRODOdapper homolog 1, HDPR1, Hepatocellular carcinoma novel gene 3 protein, heptacellular carcinoma novel gene 3, HNG3, THYEX3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 289-555 of human DACT1(NP_057735) produced in E.coli. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?