missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dabrafenib Mesylate, MedChemExpress

Código de producto. 16478727
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478727 5 mg 5 miligramos
16492257 50 mg 50 miligramos
16461746 500 mg 500 miligramos
16456516 100 mg 100 miligramos
16426128 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478727

Marca: Medchem Express HY14660A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.

Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dabrafenib Mesylate
CAS 1195768-06-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24F3N5O5S3
Cantidad 5 mg
Sinónimo GSK2118436 Mesylate GSK 2118436B
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (58.47 mM)
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 615.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.67
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.