Descripción
DAB1 Polyclonal specifically detects DAB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DAB1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | O75553 |
| Alias de gen | disabled (Drosophila) homolog 1, disabled homolog 1, disabled homolog 1 (Drosophila) |
| Símbolos de los genes | DAB1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |