Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Manosa, 99 %
Código de producto. p-4408441
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11449812 25 g 25 g
11459812 100 g 100 g
11469812 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11449812
Marca: Thermo Scientific Chemicals A10842.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6
D-mannose acts as an alternative energy source utilized by brain. It is used in the study of assessing the synthesis of amphiphilic glycopolymers and investigating early detection of bronchiolitis obliterans.It may be useful in the treatment of urinary tract infections (UTIs) and carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome type 1b. It is also useful in the formation of glycan structure and glycosylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-manosa actúa como una fuente de energía alternativa utilizada por el cerebro. Se utiliza en el estudio de la evaluación de la síntesis de glicopolímeros anfílicos e investigación de la detección temprana de bronquiolitis obliterante. Puede ser útil en el tratamiento de infecciones del tracto urinario (ITU) y del síndrome de glicoproteína deficiente en carbohidratos de tipo 1b. También es útil en la formación de la estructura del glicano y la glicosilación.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3458-28-4
Número MDL MFCD00064122
Sinónimo 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Mannose
Punto de fusión 127°C to 133°C
Densidad 1.54 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 25 g
Beilstein 1564373
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16