missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford D-+-Mannose
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C6H12O6, MW 180.2
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 3458-28-4 |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Cantidad | 25 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?