Learn More
D-Manitol, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736807 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269650 250 g Frasco de plástico 250 GR
10148230 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10358673 5 kg Tambor de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10269650
Marca: Thermo Scientific Acros 423922500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064287
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
Nombre IUPAC Hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannitol
Punto de fusión 165.0°C to 170.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.01% max.
Pérdida por secado 0.05% max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 01, IV, 2841
Índice Merck 15, 5810
Rotación específica +23.3° to +24.3° (25°C, 589nm) (Reagent ACS-directives)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.01% max
Ácido valorable 0.0008 meq/g max
Forma física Polvo cristalino