Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-manitol, +98 %
Código de producto. p-3736809 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
2.50 KG
5 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266523 100 g Frasco de plástico 100 GR
10021110 500 g Frasco de plástico 500 g
10011110 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10488433 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10195773 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
5 options
Código de producto. 10266523
Marca: Thermo Scientific Chemicals 125341000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064287
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannitol
Punto de fusión 165.0°C to 170.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 01, IV, 2841
Índice Merck 15, 5810
Rotación específica +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Nombre IUPAC Hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino