Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-manitol, +97 %
Código de producto. p-7021623
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. 11437916
Marca: Thermo Scientific Chemicals A14030.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
El D-manitol se utiliza en la determinación de la tasa de filtración glomerular. Se utiliza como sustancia de control osmótico inerte. Además, se usa en el tratamiento de la insuficiencia renal oligúrica. También se utiliza como edulcorante para las personas con diabetes, en chicles, y actúa como adulterante en heroína, metanfetaminas y cocaína. Sirve como herramienta de investigación en estudios biológicos celulares, generalmente para controlar la osmolaridad.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El D-manitol se utiliza en la determinación de la tasa de filtración glomerular. Se utiliza como sustancia de control osmótico inerte. Además, se usa en el tratamiento de la insuficiencia renal oligúrica. También se utiliza como edulcorante para las personas con diabetes, en chicles, y actúa como adulterante en heroína, metanfetaminas y cocaína. Se aplica como herramienta de investigación en estudios biológicos celulares, habitualmente para controlar la osmolaridad.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, anilina, piridina y glicerol. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064287
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannitol
Punto de fusión 165°C to 167°C
Densidad 1.489
Punto de ebullición 290°C to 295°C (3.5 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1721898
Índice Merck 14,5745
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,aniline,pyridine and glycerol. Insoluble in ether.
Rotación óptica +24° (in Borax Solution)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 97+%