Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Lixosa, 99+ %, mezcla de anómeros
Código de producto. p-3736796 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521271 5 g Frasco de vidrio 5 g
10404225 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10521271 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 205230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1114-34-7 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1114-34-7
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00064362
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
Sinónimo 2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
PubChem CID 65550
ChEBI CHEBI:16789
Nombre IUPAC (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Lyxose
Nombre de nota Mixture of anomers
Punto de fusión 108.0°C to 112.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 31, 56
Índice Merck 15, 5702
Condición de rotación específica − 14.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotación específica − 14.00
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino