Learn More
D(+)-Glucosa Anhidra, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073042 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10141520 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10373242 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10385940 2 kg Jarra de plástico para polvo 2 KG
10395940 5 kg Barril de plástico 5 KG
4 options
Código de producto. 10141520
Marca: Fisher Chemical G/0500/53
Solicitar formato a granel o personalizado
C6H12O6, número CAS-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal, solución de dextrosa, aldehído-d-glucosa, dextrosa, anhidro, dextrosa anhidra, d-glucosa en forma lineal, d-glucosa, anhidro, d +-glucosa, glucosa, anhidro, glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, blanco, 180,16 g/mol
C6H12O6, número CAS-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahidroxhexanal, solución de dextrosa, aldehído-d-glucosa, dextrosa, anhidro, dextrosa anhidra, d-glucosa en forma lineal, d-glucosa, anhidro, d +-glucosa, glucosa, anhidro, glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, blanco, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL 148912
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Punto de fusión 146 °C
Color Blanco
pH Desde 6 hasta 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16g/mol
Forma física Sólido