Learn More
D(+)-Glucosa, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758068 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391201 500 g Frasco de plástico 500 g
10279310 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10570364 5 kg Frasco de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10391201
Marca: Thermo Scientific Acros 410955000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Número MDL MFCD00063684
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucose
Nombre de nota Anhydrous, For analysis ACS
Punto de fusión 146.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.02% max.
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 6 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 500 g
Beilstein 31, 83
Índice Merck 15, 4495
Condición de rotación específica + 52.75 (25.00°C c=10,H2O,NH4OH)
Rotación específica + 52.75
Información de solubilidad 0.005% max. Insoluble Matter
Peso molecular (g/mol) 180.156
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino