missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Dimer Antibody (DD44), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18753201 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18753201 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18753201

Marca: Novus Biologicals NB10073039JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno D-Dimer
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon DD44
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen D Dimer
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with mixture of D-dimer and high molecular weight fibrin degradation products.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.