Learn More
D-Dimer Antibody (DD44), DyLight 755, Novus Biologicals™
Código de producto. 18230732 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
18230732 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 18230732 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10073039IR
Mouse Monoclonal Antibody
D-Dimer Monoclonal specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno D-Dimer
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon DD44
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen D Dimer
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with mixture of D-dimer and high molecular weight fibrin degradation products.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba D-dimer and high molecular weight fibrin degradation products, no cross-reactivity with fibrinogen
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b