missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Dimer Antibody (28), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18282893 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18282893 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18282893 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP105045UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

D-Dimer Monoclonal specifically detects D-Dimer in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno D-Dimer
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 28
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen D Dimer
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human D-dimer adsorbed onto aluminum hydroxide gel.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Binds human D-dimer. Cross-reacts with directly coated D-monomer but not with directly coated fibrinogen. It also reacts with dog D-dimer.
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.