missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytosolic Sulfotransferase 2A1/SULT2A1 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18575998 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18575998 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18575998

Marca: Novus Biologicals NBP297722MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cytosolic Sulfotransferase 2A1/SULT2A1 Polyclonal antibody specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 2A1/SULT2A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytosolic Sulfotransferase 2A1/SULT2A1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alcohol/hydroxysteroid sulfotransferase, Dehydroepiandrosterone sulfotransferase, DHEAS, DHEA-STbile salt sulfotransferase, EC 2.8.2.14, HST, hSTa, Hydroxysteroid Sulfotransferase, ST2, ST2A1, ST2A3, STDbile-salt sulfotranasferase 2A1, Sulfotransferase 2A1, sulfotransferase family, cytosolic, 2A, dehydroepiandrosterone(DHEA)-preferring, member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Cytosolic Sulfotransferase 2A1/SULT2A1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6822
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.