missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 Antibody (SULT1E1/7124) [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30033317 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30033317 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30033317

Marca: Novus Biologicals™ NBP327015H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 Monoclonal antibody specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SULT1E1/7124
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.8.2, EST-1, ESTMGC34459, estrone sulfotransferase, ST1E1, STEestrogen sulfotransferase, Sulfotransferase 1E1, sulfotransferase family 1E, estrogen-preferring, member 1, Sulfotransferase, estrogen-preferringEC 2.8.2.4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa100-294) of human Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6783
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.