missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 Antibody (027), DyLight 594 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18528839 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18528839 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18528839

Marca: Novus Biologicals NBP289871DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 Monoclonal antibody specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 027
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.8.2, EST-1, ESTMGC34459, estrone sulfotransferase, ST1E1, STEestrogen sulfotransferase, Sulfotransferase 1E1, sulfotransferase family 1E, estrogen-preferring, member 1, Sulfotransferase, estrogen-preferringEC 2.8.2.4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 (NP_005411.1; Asn2-Ile294).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6783
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.