missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 Antibody (022), Alexa Fluor™ 700 , Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 Monoclonal antibody specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 022 |
| Conjugado | Alexa Fluor 700 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 2.8.2, EST-1, ESTMGC34459, estrone sulfotransferase, ST1E1, STEestrogen sulfotransferase, Sulfotransferase 1E1, sulfotransferase family 1E, estrogen-preferring, member 1, Sulfotransferase, estrogen-preferringEC 2.8.2.4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Cytosolic Sulfotransferase 1E1/SULT1E1 (NP_005411.1; Asn 2-Ile 294) . |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?