missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytomegalovirus gH Antibody (HCMV16) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
244.00€ - 578.00€
Especificaciones
| Antígeno | Cytomegalovirus gH |
|---|---|
| Clon | HCMV16 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18658454
|
Novus Biologicals
NBP3-20157-0.025mg |
0.025 mg |
244.00€
0.02 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18632955
|
Novus Biologicals
NBP3-20157-0.2mg |
0.2 mg |
578.00€
0.20 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cytomegalovirus gH Monoclonal antibody specifically detects Cytomegalovirus gH in Cytomegalovirus, Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, NeutralizationEspecificaciones
| Cytomegalovirus gH | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS | |
| 3077450 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A purified |
| HCMV16 | |
| ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cytomegalovirus (CMV), Virus | |
| envelope glycoprotein H, gH, gpUL75, HCMV gH, HHV-5 gH, HHV5 glycoprotein H, Human betaherpesvirus 5 envelope glycoprotein H, Human Cytomegalovirus glycoprotein H, UL75 | |
| The original antibody was generated by immunization of mice with purified HCMV strain AD169. | |
| Primary | |
| Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto