missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytomegalovirus gH Antibody (HCMV16) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632955 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.20 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18632955 0.2 mg 0.20 miligramo
18658454 0.025 mg 0.02 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18632955

Marca: Novus Biologicals NBP3201570.2mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytomegalovirus gH Monoclonal antibody specifically detects Cytomegalovirus gH in Cytomegalovirus, Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytomegalovirus gH
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon HCMV16
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen envelope glycoprotein H, gH, gpUL75, HCMV gH, HHV-5 gH, HHV5 glycoprotein H, Human betaherpesvirus 5 envelope glycoprotein H, Human Cytomegalovirus glycoprotein H, UL75
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The original antibody was generated by immunization of mice with purified HCMV strain AD169.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3077450
Especies diana Cytomegalovirus (CMV), Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.