missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytomegalovirus gB Antibody (11B10D3E4), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200059173 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18609467 100 μg 100 microlitros
18675037 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18609467

Marca: Novus Biologicals NBP306074100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytomegalovirus gB Monoclonal antibody specifically detects Cytomegalovirus gB in Cytomegalovirus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytomegalovirus gB
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 11B10D3E4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen CMV, CMV glycoprotein B, CMV glycoprotein GP55, Cytomegalovirus glycoprotein GP55, gB, Glycoprotein B, Glycoprotein GP55, HCMV, HCMV glycoprotein B, HCMV glycoprotein GP55, HHV 5 glycoprotein B, HHV 5 glycoprotein GP55, HHV5 glycoprotein B, HHV5 glycoprotein GP55, Human herpesvirus 5 glycoprotein B, Human herpesvirus 5 glycoprotein GP55, UL55
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human CMV gB (Accession#: AAA45920.1) extracellular domain (Met 1-Lys 700) linked with the cytoplasmic domain (Arg 777-Val 907).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Cytomegalovirus (CMV)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.