missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytomegalovirus gB Antibody (11B10D3E4), Alexa Fluor™ 488 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18591290 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591290 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591290 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306074AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytomegalovirus gB Monoclonal antibody specifically detects Cytomegalovirus gB in Cytomegalovirus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytomegalovirus gB
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 11B10D3E4
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CMV, CMV glycoprotein B, CMV glycoprotein GP55, Cytomegalovirus glycoprotein GP55, gB, Glycoprotein B, Glycoprotein GP55, HCMV, HCMV glycoprotein B, HCMV glycoprotein GP55, HHV 5 glycoprotein B, HHV 5 glycoprotein GP55, HHV5 glycoprotein B, HHV5 glycoprotein GP55, Human herpesvirus 5 glycoprotein B, Human herpesvirus 5 glycoprotein GP55, UL55
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Cytomegalovirus gB (AAA45920.1) extracellular domain (Met 1-Lys 700) linked with the cytoplasmic domain (Arg 777-Val 907).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Cytomegalovirus (CMV)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.