missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin, pan Antibody (PDH09-10), Novus Biologicals™

Código de producto. 30115936 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30115936 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30115936 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332711

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin, pan Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin, pan in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin, pan
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PDH09-10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:2000
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen AEI2;CK1;EHK;EHK1;EPPK;K1;Keratin, type II cytoskeletal 1;KRT1A;NEPPK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length native protein corresponding to Human Cytokeratin, pan. (Uniprot: Q01546)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3848
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.