missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin, LMW Antibody (rKRTL/6616), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585113 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18585113 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585113

Marca: Novus Biologicals NBP308674DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin, LMW Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin, LMW in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin, LMW
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rKRTL/6616
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cytokeratin LMW, cytokeratin-1B, keratin 77, keratin, type II cytoskeletal 1b, KRT77, type-II keratin Kb39
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to Cytokeratin, LMW residues within aa100-200 of Cytokeratin, LMW (Uniprot: Q7Z794)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 374454
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.