missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin, LMW Antibody (KRTL/7784R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151182 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151182 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151182

Marca: Novus Biologicals NBP324236CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytokeratin, LMW Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin, LMW in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin, LMW
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRTL/7784R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Cytokeratin LMW, cytokeratin-1B, keratin 77, keratin, type II cytoskeletal 1b, KRT77, type-II keratin Kb39
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to Type I Cytokeratins residues within aa100-200 of Type I Cytokeratins
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 374454
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.