missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin, HMW Antibody (rKRTH/2148), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18559850 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18559850 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18559850 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308283AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin, HMW Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin, HMW in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin, HMW
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rKRTH/2148
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CK-2P, cytokeratin 2, Cytokeratin-2P, HUMCYT2A, K2P, K76, keratin 76, keratin, type II cytoskeletal 2 oral, Keratin-76, KRT2Bcytokeratin-2P, KRT2Pkeratin 2p, KRT76, Type-II keratin Kb9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Solubilized keratin extract from human stratum corneum
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51350
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.