missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 8 Antibody (OTI1B12), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18115314 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18115314 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18115314

Marca: Novus Biologicals NBP271082AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 8 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 8 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B12
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CARD2, CK8, CK-8, CYK8cytokeratin 8, Cytokeratin-8, K2C8, K8cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8
Símbolos de los genes KRT8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 91-381 of human Cytokeratin 8 (NP_002264) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cytoskeleton Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3856.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.