missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 8 Antibody (LP3K), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593868 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593868 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593868

Marca: Novus Biologicals FAB3165S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 8 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon LP3K
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CARD2, CK8, CK-8, CYK8, Cytokeratin-8, K2C8, K8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SV-40 transformed human neonatal keratinocyte extract
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3856
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.