missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 8 Antibody (K8.8), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18152239 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18152239 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18152239

Marca: Novus Biologicals NBP234654FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 8 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 8 in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 8
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon K8.8
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen CARD2, CK8, CK-8, CYK8cytokeratin 8, Cytokeratin-8, K2C8, K8cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8
Símbolos de los genes KRT8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Keratin preparation from a human carcinoma (Uniprot: P05787)
Peso molecular del antígeno 52.5 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytoskeleton Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3856
Especificidad de la prueba Epitope of this monoclonal antibody is located between aa343-357. Cytokeratin 8 (CK8) belongs to the type II (or B or basic) subfamily of high molecular weight cytokeratins and exists in combination with cytokeratin 18 (CK18). CK8 is primarily found in the non-squamous epithelia and is present in majority of adenocarcinomas and ductal carcinomas. It is absent in squamous cell carcinomas. Hepatocellular carcinomas are defined by the use of antibodies that recognize only cytokeratin 8 and 18. CK8 exists on several types of normal and neoplastic epithelia, including many ductal and glandular epithelia such as colon, stomach, small intestine, trachea, and esophagus as well as in transitional epithelium. Anti-CK8 does not react with skeletal muscle or nerve cells. Epithelioid sarcoma, chordoma, and adamantinoma show strong positivity corresponding to that of simple epithelia (with antibodies against CK8, CK18 and CK19). Reportedly, anti-CK8 is useful for the differentiation of lobular ('ring-like, perinuclear') from ductal ('peripheral-predominant') carcinoma of the breast.
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.